Documentos Principais
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Sinônimo(s):
HBr
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
360 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
p.e.
<200 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 39 °C (refers to pure substance)
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)