8.18801
2,3-Butanediol
(mixture of meso- D- and L-form) for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
395 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
3.1-11.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
p.e.
180-182 °C/1013 hPa
pf
18-20 °C
temperatura de transição
flash point 96 °C (DIN 51758)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
chave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup