Documentos Principais
8.18191
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
Número CAS:
Peso molecular:
241.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-372-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0023 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
230 °C
potência
1008 mg/kg LD50, oral (Rat)
956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
pb
157-159 °C/27 hPa
pf
<-60 °C
temperatura de transição
flash point 130 °C
solubilidade
0.014 g/L
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
chave InChI
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup