Documentos Principais
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O8
Número CAS:
Peso molecular:
234.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
216-938-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
187-190 °C
solubilidade
118 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C(CC(=O)O)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3