Documentos Principais
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Sinônimo(s):
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
214-928-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
280 °C
pf
87 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
chave InChI
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3