Documentos Principais
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NS2
Número CAS:
Peso molecular:
167.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
205-736-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
465 °C
potência
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
p.e.
>260 °C (decomposes)
pf
180-183 °C
temperatura de transição
flash point 243 °C
solubilidade
0.12 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
390 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup