Documentos Principais
8.14632
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO4 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
147.13 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-315-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
191-193 °C (decomposes)
densidade
1.525 g/cm3
densidade volumétrica
630 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
chave InChI
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3