Documentos Principais
8.14531
Sigma-Aldrich
DL-Camphorquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
233-814-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
197-203 °C (External MSDS)
solubilidade
slightly soluble 1.7 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2(C(C(CC2)C1=O)(C)C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 197 °C
Melting range (upper value): ≤ 200 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3