Documentos Principais
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium methoxid
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
415 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
p.e.
93.5 °C/1013 hPa
pf
<-20 °C
temperatura de transição
flash point 29.7 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
85.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
29.7 °C