Documentos Principais
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
232 hPa ( 60 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
67.0-73.0% (iodometric)
índice de refração
n20/D 1.3870
pb
37 °C/20 hPa
pf
-3 °C
temperatura de transição
flash point 38 °C
solubilidade
130-150 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C