Documentos Principais
81024N
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 10 g
grau
special quality (Specialty Grade)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 10 g
origem
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
Tested For IgG
perda
≤5%
pH
6.8-7.5
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-15.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3