Documentos Principais
8.08203
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
208-460-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
forma
liquid
potência
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
113-116 °C/8 hPa
pf
5-6 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
chave InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup