8.07532
2-Propanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
About This Item
pressão de vapor
331 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosidade cinemática
0.468 cSt(20 °C)
p.e.
52.6 °C/1013 hPa
pf
-130.5 °C
temperatura de transição
flash point -31 °C
densidade
0.813 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup