Documentos Principais
8.07346
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Sinônimo(s):
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Pt · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-223-0
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Nível de qualidade
pf
>450 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2