Documentos Principais
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Nonanoic acid, Pelargonic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7COOH
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-931-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
405 °C
Lim. expl.
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
9.0 cSt(20 °C)
pf
13 °C
temperatura de transição
flash point 137 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup