Documentos Principais
8.07103
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
Sinônimo(s):
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4Pd
Número CAS:
Peso molecular:
304.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
237-859-8
Ensaio
≥98% (ICP)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2