8.04604
Hydrazin hydrate solution
80% solution in water, for synthesis
Sinônimo(s):
Hydrazine hydrate
About This Item
Nome do produto
Hydrazin hydrate (80% solution in water), for synthesis
pressão de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solution
temperatura de autoignição
310 °C
Lim. expl.
4.7-99 % (v/v) refers to pure substance()
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
117-119 °C/1013 hPa
pf
-60 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup - DIN 51758