Documentos Principais
8.02353
Sigma-Aldrich
Phenyl chloroformate
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenyl chloroformate, Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
217-547-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
1730 mg/kg LD50, oral (Rat)
4880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
188-189 °C/1013 hPa
pf
-28 °C
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.240 - 1.245
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup