Documentos Principais
70748
Millipore
Coprecipitador Pellet Paint® NF
Non-fluorescent visible DNA co-precipitant for automated sequencing applications
Sinônimo(s):
DNA carrier, DNA precipitator, PELLET PAINT® for sequencing, PELLET PAINT® precipitant, RNA carrier, RNA precipitator, non-fluorescent PELLET PAINT®, nucleic acid precipitator, pellet visualizer
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.85
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
  • Precipitação rápida e eficiente dos produtos de sequenciamento em ciclo BigDye®
  • Remoção eficiente dos finalizadores com corante
  • Visualização direta e rastreamento do material precipitado
  • Sem efeito sobre a reação de sequenciamento
  • Substitui o Pellet Paint originalCoprecipitador para aplicações de detecção fluorescente
O coprecipitador Pellet Paint NF é um transportador não fluorescente marcado com corante compatível com sequenciamento fluorescente. Ele facilita a remoção rápida dos finalziadores BigDye durante a precipitação alcoólica dos produtos de reação do sequenciamento em ciclo. As reações de sequenciamento em ciclo podem ser rapidamente precipitadas com 1 µl de transportador por reação e tempos de centrifugação de 10 minutos. O transportador facilmente visualizável oferece uma confirmação simples de que a precipitação ocorreu. Os produtos de reação de sequenciamento são granulados com eficiência e os terminadores rotulados com corante permanecem no sobrenadante durante a precipitação de álcool usando os protocolos de precipitação padrão da Applied Biosystems. A ressuspensão de produtos de reação de sequenciamento peletizados em formamida deionizada pode ser firmada verificando a dissolução do transportador. O coprecipitador Pellet Paint NF é totalmente compatível com o ABI PRISM® BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction. Para evitar manuseio adicional de amostras, o coprecipitador Pellet Paint NF pode ser adicionado diretamente à mistura de reação, molde de DNA, amostras brutas de PCR ou tampão de diluição antes da reação de sequenciamento em ciclo. Embora o Pellet Paint NF absorva na faixa UV, medidas espectrofotométricas precisas de amostras de DNA ou RNA são possíveis; a taxa de absorbância (fornecida em cada embalagem de Pellet Paint NF) pode ser usada como fator de correção para determinar a concentração de ácidos nucleicos. O coprecipitador Pellet Paint NF não tem nenhum efeito detectável sobre a reação de sequenciamento ou a precisão da sequência. O coprecipitador Pellet Paint NF é um substituto útil do coprecipitador original Pellet Paint em aplicações nas quais é utilizada a detecção fluorescente.
Características e benefícios
  • Precipitação rápida e eficiente dos produtos de sequenciamento em ciclo BigDye®
  • Remoção eficiente dos finalizadores com corante
  • Visualização direta e rastreamento do material precipitado
  • Sem efeito sobre a reação de sequenciamento
  • Substitui o Pellet Paint originalCoprecipitador para aplicações de detecção fluorescente
Componentes
•: 125 µl ou 1 ml: Coprecipitador Pellet Paint NF
•: 1 ml ou 8 ml: Acetato de sódio 3 M, pH 5,2
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Informações legais
Este produto é coberto pelas patentes dos EUA 7.550.447. 7.144.713, patente EP 853.680, patente canadense 2.231.501 pertencentes à EMD Chemicals Inc. ou suas afiliadas.
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PELLET PAINT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2