672315
Ursolic Acid
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
Sinônimo(s):
Ursolic Acid, 3β-Hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, CG7, PTP1B Inhibitor VII, PTP Inhibitor XXVII, PTPN2/TCPTP Inhibitor II, SHP2 Inhibitor IV, 3β-Hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, CG7, PTPN2/TCPTP Inhibitor II, SHP2 Inhibitor IV, PTP1B Inhibitor VII, PTP Inhibitor XXVII
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMF: 50 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pathak, A.K., et al. 2007. Mol. Cancer Res.5, 943.
Jung, S.H., et al. 2007. Biochem. J.403, 243.
Zhang, W., et al. 2006. Biochim. Biophys. Acta1760, 1505.
Shishodia, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 4375.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
580.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
304.7 °C