6.18300
Acetonitrilo
for chromatography (gradient grade 2.5)
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chromatography (gradient grade 2.5)
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
- Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup