613571
TIRAP Inhibitor Peptide, Control, Cell-Permeable
The TIRAP Inhibitor Peptide, Control, Cell-Permeable serves as a control for TIRAP Inhibitor Peptide. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
TIRAP Inhibitor Peptide, Control, Cell-Permeable, Mal Peptide, MyD88-Adapter Like Peptide, Toll-interleukin 1 Receptor (TIR) domain-containing Adapter Protein Peptide, Ant-Tirap 151-138, TIRAP Peptide, Control, (RQIKIWFQNRRMKWKKSVIAGGPAADRLQL), Mal Peptide, MyD88-Adapter Like Peptide, Toll-interleukin 1 Receptor (TIR) domain-containing Adapter Protein Peptide, Ant-Tirap151-138, TIRAP Peptide, Control, (RQIKIWFQNRRMKWKKSVIAGGPAADRLQL)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Control for TIRAP inhibitor
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1