586005
Thapsigargin
≥97% (TLC), solid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Thapsigargin - CAS 67526-95-8 - Calbiochem
About This Item
Produtos recomendados
product name
Thapsigargin - CAS 67526-95-8 - Calbiochem, Thapsigargin, CAS 67526-95-8, is a cell-permeable, tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases calcium by non-competitvley inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC₅₀ = 4-13 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
colorless
solubilidade
DMSO: >1 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
chave InChI
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
endoplasmic reticular Ca2+ ATPase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Won, J.G. and Orth, D.N. 1995. Endocrinology 136, 5399.
Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.
Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3352.
Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.
Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.
Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.
Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 25568.
Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 20856.
Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3