580563
TCPOBOP
The most potent known member of the phenobarbital-like class of cytochrome P450 (CYP)-inducing agents.
Sinônimo(s):
TCPOBOP, 1,4-Bis[2-(3,5-dichloropyridyloxy)]benzene
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ncc(c1)Cl)Oc2ccc(cc2)Oc3ncc(cc3Cl)Cl
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
chave InChI
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cytochrome P450 (CYP)-inducing agents
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Moore, L.B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15122.
Tzameli, I., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 2951.
Forman, B.M., et al. 1998. Nature395, 612.
Honkakoski, P., et al. 1998. Mol. Pharmacol.53, 597.
Russell, A.L., et al. 1994. Int. J. Cancer58, 550.
Smith, G., et al. 1993. Biochem. J.289, 807.
Dargani, T.A., et al. 1990. Carcinogenesis11, 1153.
Poland, A., et al. 1980. Mol. Pharmacol.18, 571.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3