Documentos Principais
553850
Sigma-Aldrich
Anti-Relaxin 2 Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RLN2(6019)
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the relaxin-2 protein.
Recognizes the relaxin-2 protein.
This Anti-Relaxin 2 Rabbit pAb is validated for use in ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmunoassay for the detection of Relaxin 2.
Imunogênio
Human
purified, human relaxin-2
Aplicação
ELISA (1 μg/ml)
Immunohistochemistry (5 μg/ml)
Radioimmunoassay (1 μg/ml)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Lyophilized from 50 mM Tris, pH 7.5.
Reconstituição
Reconstitute with 100 µl of sterile distilled H₂O. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solution.
Outras notas
Armbruster, F.P., et al. 2001. Eur. J. Med. Res.6, 1.
Does not cross react with insulin, Zn2+-insulin, IGF-1, IGF-2, spermolaxin, inhibin α-subunit, inhibin, seminal-plasma-inhibin-like peptide, hCG, LH, FSH, prolactin, or ubiquitin. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1