540223
Purmorphamine
≥98% (HPLC), liquid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Purmorphamine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purmorphamine, InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, induces osteoblast differentiation in C3H10T1/2 multipotent mesenchymal progenitor cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Wu, X., et al. 2002. J. Am. Chem. Soc.124, 14520.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup