539695
PME-1 Inhibitor, AMZ-30
The PME-1 Inhibitor, AMZ-30 controls the biological activity of PME-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
PME-1 Inhibitor, AMZ-30, ( E)-2-(4-Fluorophenylsulfonyl)-3-(1-(3-nitrophenylsulfonyl)-1H-pyrrol-2-yl)-acrylonitrile, NIH Probe ML136
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2