Documentos Principais
539141
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic proteasome substrate.
Sinônimo(s):
Proteasome Substrate II, Fluorogenic, Z-LLE-AMC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H44N4O9
Peso molecular:
664.75
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
fluorescência
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Fluorogenic proteasome substrate (excitation maximum: 380 nm; emission maximum: 460 nm).
Fluorogenic proteasome substrate.
Especificidade
Inhibits serine proteases, cysteine proteases. Does not inhibit metalloproteases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic proteasome substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Leu-Leu-Glu-AMC
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1