5.30796
TNF-TNFR Interaction Modulator, C87
Sinônimo(s):
TNF-TNFR Interaction Modulator, C87, ( E)-4-(2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)hydrazono)-3-phenyl-1-(4-phenylthiazol-2-yl)-1H-pyrazol-5(4H)-one, ( E)-4-(2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)), TNF-TNFR Signaling Inhibitor IV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNFα
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3