526561
PI 3-K/mTOR Inhibitor III, PKI-179
The PI 3-K/mTOR Inhibitor III, PKI-179, also referenced under CAS 1197160-28-3, controls the biological activity of PI 3-K/mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-K/mTOR Inhibitor III, PKI-179
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=CC=C(C=C2)C3=NC(N4[C@H]5COC[C@@H]4CC5)=NC(N6CCOCC6)=N3.[xH2O]
InChI
1S/C25H28N8O3/c34-25(28-19-7-9-26-10-8-19)27-18-3-1-17(2-4-18)22-29-23(32-11-13-35-14-12-32)31-24(30-22)33-20-5-6-21(33)16-36-15-20/h1-4,7-10,20-21H,5-6,11-16H2,(H2,26,27,28,34)
chave InChI
WXUUCRLKXQMWRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chen, Z., et al. 2010. J. Org. Chem.75, 1643.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3