526526
PIM3 Kinase Inhibitor VII, M-110
Sinônimo(s):
PIM3 Kinase Inhibitor VII, M-110, Nʹ-(1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)propylidene)-2-((3-morpholinopropyl)amino)isonicotinohydrazide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3