5.08510
ZD 7288
Sinônimo(s):
ZD 7288, 4-(N-ethyl-N-phenylamino)-1,2-dimethyl-6-(methylamino)pyrimidiniumchloride, Zeneca, HCN Channel Blocker, ZD 7288, ZD-7288, ZD7288
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H20N4.ClH/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H
chave InChI
DUWKUHWHTPRMAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HCN channel
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3