Documentos Principais
5.06238
Sigma-Aldrich
Citalopram Hydrobromide
Sinônimo(s):
Citalopram hydrobromide, 5-HT Transporter Inhibitor, Citalopram, Celexa, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21FN2O · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
405.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1.8 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
chave InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter without effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 = 1.8, 8800 and 41000 nM for 5-HT, noradrenalin and dopamine, respectively). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Widely used in research related to depressive disorders.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
Primary Target
5-HT Transporter
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Garriock, A., et al., 2010. Bio. Psychiatry.67, 133.
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2