Documentos Principais
5.06130
Sigma-Aldrich
Reserpine
Sinônimo(s):
Reserpine, VMAT2 Inhibitor, Reserpine, Vesicular monoamine transporter (VMAT) Antagonist, Reserpine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H40N2O9
Número CAS:
Peso molecular:
608.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
chave InChI
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Descrição geral
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and acts as an irreversible transport inhibitor of biogenic amines. Used as a long-lasting bioamine depleter. Prevents bioamine transport into synaptic vesicles and chromaffin granules. Used as antihypertensive and antipsychotic drugs.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
VMAT2
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Oe, T., et al. 2010. Neurosci.169, 1860.
Metzger, R. et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.456, 39.
Heslop, E., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 883.
Schuldiner, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 29.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3