5.04907
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK
Sinônimo(s):
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-(( E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-((E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tankyrase 1/2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Voronkov, A., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 3012.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2