496000
OM99-2
InSolution, ≥90%, analog inhibitor of human brain memapsin 2
Sinônimo(s):
InSolution OM99-2, EVNLΨAAEF
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C39H60N8O14/c1-18(2)12-24(43-36(57)25(16-29(41)49)45-38(59)32(19(3)4)47-35(56)23(40)15-30(50)51)28(48)13-20(5)33(54)42-21(6)34(55)44-26(17-31(52)53)37(58)46-27(39(60)61)14-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,18-21,23-28,32,48H,12-17,40H2,1-6H3,(H2,41,49)(H,42,54)(H,43,57)(H,44,55)(H,45,59)(H,46,58)(H,47,56)(H,50,51)(H,52,53)(H,60,61)/t20-,21+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,32+/m1/s1
chave InChI
JCNFYXCBSRPSLY-QYTLZHMISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
human brain memapsin 2
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Turner III, R.T., et al. 2001. Biochemistry40, 10001.
Ghosh, A.K., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 3522.
Hong, L., et al. 2000. Science290,150.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)