454180
2-Methoxyestradiol
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
Sinônimo(s):
2-Methoxyestradiol, 2-Methoxy-3,17β-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits cell proliferation and angiogenesis
Advertência
Outras notas
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3