444967
MEK1/2 Inhibitor IV
The MEK1/2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 212631-67-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
MEK1/2 Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161, MEK Inhibitor IV, MEK Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
chave InChI
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Duman, C.H., et al. 2007. Biol. Psychiatry61, 661.
Klein, P.J., et al. 2006. Neoplasia8, 1.
Thottassery, J.V., et al. 2004. Cancer Res.64, 4637.
Yung, H.W., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 351.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3