438185
Lovastatin
Lovastatin, CAS 75330-75-5, is an anti-hypercholesterolemic agent that inhibits the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase.
Sinônimo(s):
Lovastatin, Mevinolin, MK-803, L-Type Calcium Channel Blocker IV
descrição
Merck USA index - 14, 5586
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
chave InChI
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Jakobisiak, M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad.Sci. USA88, 3628.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Mendola, C.E., and Backer, J.M. 1990. Cell Growth Differ. 1, 499.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3