420210
Jervine
A cell-permeable steroidal alkaloid similar to cyclopamine that displays teratogenic effects and induces cyclopia by blocking Sonic Hedgehog signaling.
Sinônimo(s):
Jervine, (3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine, Shh Signaling Antagonist III
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3
chave InChI
CLEXYFLHGFJONT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Induces cyclopia by blocking shh (Sonic Hedgehog) signaling
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Cooper, M. K., et al. 2003. Nat. Genet.33, 508.
Mistretta, C.M., 2003. Dev. Biol.254, 1.
ten Berge, D., et al. 2001. Development128, 2929.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1