Documentos Principais
4100-OP
Millipore
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
OmniPur® Grade, >=97.0%
Sinônimo(s):
OmniPur® EGTA, Ethylene Glycol bis (2-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
crystalline powder (Fine)
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥97.0%
DNase: None detected
Melting point (with decomposition): 238°C min
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
D-Manitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-Manitol