Documentos Principais
40-301
Millipore
Lavadora de microplacas Biotek 50 TS
The BioTek 50 TS automates the aspirate, dispense shake and soak steps required for many assays including cell-based assays, biomagnetic and polystyrene bead-based assays.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
ELISA: suitable
multiplexing: suitable
Descrição geral
A lavadora de microplacas 50 TS da BioTek é um sistema compacto de lavagem de microplacas com funcionalidade insuperável em sua classe. A tela colorida sensível ao toque fornece uma interface visual com programação orientada por menus que torna a criação de protocolos rápida e intuitiva. Seu desempenho na lavagem convencional de placas ELISA é excelente, mas o 50 TS oferece muito mais. Sua modularidade o torna ideal para processos de lavagem de ensaios baseados em células, separação biomagnética e filtração a vácuo.
O 50 TS é uma opção acessível para automatizar as etapas de lavagem de diversas aplicações em laboratórios clínicos e de pesquisa. Usado em conjunto com o Leitor de Absorbância 800 TS ou outro sistema de detecção, o 50 TS oferece uma atualização bem-vinda do processamento manual, trazendo conveniência e resultados consistentemente de alta qualidade aos fluxos de trabalho de lavagem de placas do seu laboratório.
Características
  • Versatilidade de aplicação: ELISA, ensaios baseados em células e ensaios baseados em esferas. As aplicações do 50 TS vão muito além das simples rotinas de dispensação e aspiração típicas de muitos processos ELISA. Otimize a distribuição de fluidos para uma lavagem suave de ensaios baseados em células ou execute processos baseados em esferas com os módulos de filtração biomagnética e a vácuo disponíveis.
  • A tela sensível ao toque colorida torna a programação rápida e fácil. O software 50 TS inclui protocolos predefinidos com parâmetros de lavagem comumente usados para seleção rápida. Criar protocolos personalizados no 50 TS é fácil. A tela sensível ao toque e o software orientado por menu tornam a criação de programas em várias etapas intuitiva e simples!
  • Troca automatizada de até 3 tampões para automação ainda maior - Para facilitar protocolos de lavagem complexos ou rotinas de manutenção automatizadas, a capacidade de troca automatizada de tampões acrescenta ainda mais automação ao sistema.
  • Rotinas de manutenção automatizadas e integradas para uma operação contínua e confiável - Rotinas de manutenção automatizadas e pré-definidas, incluindo protocolos diários e noturnos, mantêm o caminho do fluido limpo e evitam o acúmulo de sal, proteína ou outros materiais que podem bloquear os tubos do coletor, causando lavagem inadequada.
Especificações gerais
Tipos de microplacas: Placas de 24, 96, 384 poços (96 e 384 poços: placas padrão e de perfil baixo; fundo sólido e de filtro (opcional), placas de 24 poços com coletor de 4 poços)
Software integrado: Até 75 protocolos programáveis pelo usuário; Menu rápido; Crie ou edite protocolos personalizados; Execute protocolos criados no dispositivo ou baixados do software LHC
Separação: Separação biomagnética (Configurações "M")
Agitação: Programável em minutos e segundos até 30 minutos; 5 intensidades de 15-19 Hz
Imersão: Programável em minutos e segundos até 30 minutos
Interface do usuário: Tela LCD colorida sensível ao toque de 4,3"
Características físicas
Alimentação com fonte de alimentação externa de 24 VDC compatível com 100-240 VCA a 50-60 Hz
Dimensões 15 x 15 x 8 polegadas (35,6 x 40,6 x 16,5 cm)
Peso 22 libras (9,8 kg)
Conectividade 1 porta USB para controle do computador
Aplicação
O BioTek 50 TS automatiza as etapas de aspiração, dispensação, agitação e imersão necessárias para muitos ensaios, incluindo ensaios baseados em células, ensaios biomagnéticos e baseados em esferas de poliestireno.
Para uso com ensaios MILLIPLEX MAP e ELISA. Consulte o protocolo do produto para obter instruções de uso específicas.
Informações legais
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.