390238
Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, 10-Hydroxycamptothecin, HCPT
About This Item
Produtos recomendados
product name
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3
chave InChI
HAWSQZCWOQZXHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA topoisomerase I
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ling, Y.H., et al. 1993. Anticancer Res. 13, 1613.
Wani, M.C., and Wall, M.E. 1969. J. Org.Chem.34, 1364.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3