361552
GSK-3 Inhibitor IX
InSolution, ≥97%
Sinônimo(s):
InSolution GSK-3 Inhibitor IX
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
chave InChI
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C