Documentos Principais
347436
Sigma-Aldrich
GGACK
An irreversible inhibitor of urokinase (IC₅₀ 1 µM) and Factor Xa.
Sinônimo(s):
GGACK, Glu-Gly-Arg-chloromethyl Ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H25ClN6O5
Peso molecular:
392.84
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
An irreversible inhibitor of urokinase (IC50<1 µM) and Factor Xa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: <1 µM against urokinase
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Glu-Gly-Arg-CMK
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of stock solution.
Outras notas
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Biochim. Biophys. Acta569, 31.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1