344095-M
Fluvastatin, Sodium Salt
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC₅₀ = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Sinônimo(s):
Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
water: 30 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
chave InChI
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HMG-CoA reductase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3