324461
E2F Inhibitor, HLM006474
The E2F Inhibitor, HLM006474, also referenced under CAS 353519-63-8, controls the biological activity of E2F. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
E2F Inhibitor, HLM006474, 7-((4-Ethoxy-3-methylphenyl)(2-pyridylamino)methyl)-2-methyl-quinolinol
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
chave InChI
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3