Documentos Principais
2464-90005
Millipore
Seringas de volume preciso NovaSeptum®
Accurate Volume Application; 5x5mL
Sinônimo(s):
Cell Culture sampling, Accurate Volume application, 5 x 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
Descrição geral
A amostragem múltipla de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com as seringas de volume preciso NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para contagem bacteriana e amostragem de biorreatores, além de aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Aplicação
Contagem de bactérias e amostragem de biorreatores
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação beta (feixe eletrônico) mínimo de 25 kGy de acordo com a norma ISO 11137 TIR nº 27
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany