227036
Cholera Toxin
from Vibrio cholerae, ≥95% (SDS-PAGE), solid, A-B type toxin, Calbiochem
Sinônimo(s):
Cholera Toxin, Vibrio cholerae, Type Inaba 569B, Azide Free
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cholera Toxin, Vibrio cholerae, Type Inaba 569B, Azide Free, Cholera toxin Inaba 569B, CAS 9012-63-9, has a single A subunit surrounded by five polypeptides chains of the B subunits. The A subunit catalyzes the ADP-ribosylation of the α-subunit of G-proteins.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-subunit of G-proteins
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3