Documentos Principais
2221-60250
Millipore
® Unidade de amostragem de cultura de células NovaSeptum
Autoclavable Application; 250mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Nível de qualidade
esterilidade
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-20-125 °C max. temp.
tamanho da agulha
2.0 mm
volume
250 mL
Impurezas
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
conector
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
adequação
suitable for sampling
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany